Merck
243078
Sodium xylenesulfonate
Synonyma:
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3SO3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.21
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Number:
215-090-9
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
impurities
<9.0% sodium sulfate
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium xylenesulfonate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)