63176
6-Maleimidohexanoic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
6-Maleimidocaproic acid, N-Maleoyl-6-aminocaproic acid, N-(5-Carboxypentyl)maleimide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
86-91 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H13NO4/c12-8-5-6-9(13)11(8)7-3-1-2-4-10(14)15/h5-6H,1-4,7H2,(H,14,15)
InChI key
WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)