Přejít k obsahu
63179
3-(Maleimido)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.5% (HPLC)
Synonyma:
3-(Maleimido)propionic acid N-succinimidyl ester, BMPS, N-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimide, N-Maleoyl-β-alanine N′-hydroxysuccinimide ester, N-Succinimidyl 3-maleimidopropionate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H10N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
266.21
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1492578
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: linker
mp
167-171 °C
functional group
NHS ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
InChI key
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Application
Succinimidyl 3-maleimidopropionate (SMP, BMPS) is used as an aliphatic heterobifunctional crosslinker reagent. It is used for techniques such as the cross-linking of haptens to enzymes prior to enzyme immunoassays or fluorogenic substrates to peptidic antigens for use in fluorescence immunoassays.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)