Merck
729868
DL-Carnitine-(trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7D9H7ClNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.72
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mass shift
M+9
SMILES string
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(O)CC(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-KYRNGWDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)