46451
Fipronil
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
196-201 °C
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Nc1c(c(nn1-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2
InChI key
ZOCSXAVNDGMNBV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
Application
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.