Přeskočit na
45423
Deltamethrin
PESTANAL®, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H19Br2NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
505.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-256-6
Beilstein/REAXYS Number:
6746312
MDL number:
3 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H](\C=C(\Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI key
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
325073654532509
Deltamethrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45423
Deltamethrin
Methoxyfenozide PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32507
Methoxyfenozide
Flonicamid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32509
Flonicamid
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deltamethrin
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Sandra M De Urioste-Stone et al.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 109(2), 159-167 (2015-01-22)
Integrated vector management strategies depend on local eco-bio-social conditions, community participation, political will and inter-sectorial partnership. Previously identified risk factors for persistent Triatoma dimidiata infestation include the presence of rodents and chickens, tiled roofs, dirt floors, partial wall plastering and
Corentin M Barbu et al.
Emerging infectious diseases, 20(12), 2055-2063 (2014-11-26)
Chagas disease vector control campaigns are being conducted in Latin America, but little is known about medium-term or long-term effectiveness of these efforts, especially in urban areas. After analyzing entomologic data for 56,491 households during the treatment phase of a
Elvira Zamora Perea et al.
Malaria journal, 8, 208-208 (2009-09-05)
The purpose of this study was to establish whether the "bottle assay", a tool for monitoring insecticide resistance in mosquitoes, can complement and augment the capabilities of the established WHO assay, particularly in resource-poor, logistically challenging environments. Laboratory reared Aedes
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
45423-250MG04061835353002
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?