Přejít k obsahu
37924
Thiamethoxam
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
3-(2-Chloro-5-thiazolylmethyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H10ClN5O3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
291.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8491021
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CN1COCN(Cc2cnc(Cl)s2)\C1=N\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10ClN5O3S/c1-12-4-17-5-13(8(12)11-14(15)16)3-6-2-10-7(9)18-6/h2H,3-5H2,1H3/b11-8+
InChI key
NWWZPOKUUAIXIW-DHZHZOJOSA-N
General description
Find more information here: Neonicotinoids
Thiamethoxam is a neonicotinoid broad spectrumand systemic insecticide, which belongs to the subclass of thianicotinyls. It can find applications in controlling the growth of sucking insects like aphids, whiteflies, and rice hoppers by acting on the acetylcholine nicotinic receptors.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamethoxam
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
153719-23-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)