Merck
F1517
Fenoprofen calcium salt hydrate
analytical standard, for drug analysis
Synonyma:
(±)-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C30H26O6Ca
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
522.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
252-107-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
O.[Ca].CC(C(O)=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.Ca.H2O.2H/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;;/h2-11H,1H3,(H,16,17);;1H2;;
InChI key
JWCQUXFJNIIYQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Fenoprofen calcium salt hydrate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using gas chromatography technique.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)