Hlavní dokumenty
34169
Supelco
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
Di-n-butyl phthalate-d4
About This Item
Lineární vzorec:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
282.37
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
General description
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 may be used as a standard solution in the determination of phthalic acid esters in soil, using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Soil contamination by phthalate esters in Chinese intensive vegetable production systems with different modes of use of plastic film
Wang J, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 180, 265-262 (2013)