33380
4-Methyl-o-phenylenediamine
purum, ≥98.0% (NT)
Synonyma:
3,4-Toluenediamine
About This Item
Doporučené produkty
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (NT)
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
87-89 °C
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)