Merck
653586
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
97%
Synonyma:
1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-o-phenylenediamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7FN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-691-7
Beilstein/REAXYS Number:
2081075
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
94-98 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
InChI key
KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)