Přejít k obsahu
D176605
4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
98%
Synonyma:
4,5-Diamino-o-xylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H2(NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-635-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
127-129 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(N)c(N)cc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,9-10H2,1-2H3
InChI key
XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in the preparation of transition metal complexes and quinoxalinones.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)