Merck
32509
Flonicamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)nicotinamide, N-Cyanomethyl-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6F3N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
229.16
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
InChI
1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
InChI key
RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N
General description
Flonicamid (IKI220; N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide) is a pyridinecarboxamide compound. It is a novel systemic insecticide, and has selective activity against hemipterous pests, such as whiteflies, aphids, and thysanopterous pests.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flonicamid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)