32532
Isopyrazam
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonyma:
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-[1,2,3,4-tetrahydro-9-(1-methylethyl)-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)C1C2CCC1c3c(NC(=O)c4cn(C)nc4C(F)F)cccc23
InChI
1S/C20H23F2N3O/c1-10(2)16-12-7-8-13(16)17-11(12)5-4-6-15(17)23-20(26)14-9-25(3)24-18(14)19(21)22/h4-6,9-10,12-13,16,19H,7-8H2,1-3H3,(H,23,26)
InChI key
XTDZGXBTXBEZDN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE), followed by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) operating in electron ionization (EI) and multiple reaction monitoring (MRM) modes of detection.
- Bee pollen samples by GC-MS/MS in single reaction monitoring (SRM) mode of detection.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)