32468
Nonylphenol solution
1000 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1000 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Soils treated with sewage sludge by pressurized liquid extraction (PLE) followed by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
- Wastewater and sewage sludge by gas chromatography (GC) coupled to MS.
- Wastewater treatment plant effluents and surface waters by solid phase extraction (SPE) followed by LC-MS.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).