230308
1,3-Diphenylacetone p-tosylhydrazone
98%
Synonyma:
1,3-Diphenyl-2-propanone p-tosylhydrazone, 1,3-Diphenyl-2-propanone tosylhydrazone
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
powder or crystals
mp
187-188 °C (lit.)
solubility
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(\Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H22N2O2S/c1-18-12-14-22(15-13-18)27(25,26)24-23-21(16-19-8-4-2-5-9-19)17-20-10-6-3-7-11-20/h2-15,24H,16-17H2,1H3
InChI key
GDXUEUWCUUAZFM-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?