Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 936,00 Kč |
O této položce
936,00 Kč
Quality Segment
assay
≥98%
mp
104-106 °C (lit.)
solubility
acetone: 25 mg/mL, clear, colorless
functional group
amide, phenyl
SMILES string
O=C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO/c16-14(13-9-5-2-6-10-13)15-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H,15,16)
InChI key
LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay 98% | assay 99.5% | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility acetone: 25 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble 4.01 g/L at 20 °C | solubility DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow |
| mp 104-106 °C (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp <−50 °C (lit.) | mp - |
| functional group amide, phenyl | functional group amide, phenyl | functional group amine | functional group - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?