02529
2-Ethylhexanoic acid
analytical standard
Synonyma:
2-Ethylcaproic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.98 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
699 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.425
bp
228 °C (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 02529 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?