W515302
2-Ethylhexanoic acid
≥99%
Synonyma:
2-Ethylcaproic acid
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
vapor density
4.98 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
cucumber
SMILES string
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?