Přeskočit na
P53357
Propyl 4-hydroxybenzoate
≥99%, solid
Propyl 4-hydroxybenzoate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 260,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 200,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 820,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.20
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-307-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1103245
Assay:
≥99%
Form:
solid
1 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Propyl 4-hydroxybenzoate, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
mp
95-98 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Propyl 4-hydroxybenzoate (PHB), is a p-hydroxybenzoate derivative. It can be prepared by reacting p-hydroxybenzoic acid with n-propanol in the presence of an acidic ionic liquid.It crystallizes in the monoclinic space group P21/c.It is reported to be an endocrine disrupting compound.
Application
  • Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This study investigates the use of Propyl 4-hydroxybenzoate to enhance the photostability of papaverine hydrochloride solutions. The research highlights the efficacy of Propyl 4-hydroxybenzoate as a preservative, providing insights into its potential applications in pharmaceuticals where light-induced degradation of compounds is a concern. The findings are significant for improving the shelf life and stability of medicinal solutions (Piotrowska K et al., 2010).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
54789P58351.07427
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
mp
95-98 °C (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
mp
96-98 °C
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl 4-hydroxybenzoate
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review