Merck
112747
N-Acetylsulfanilyl chloride
98%
Synonyma:
4-Acetamidobenzenesulfonyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.67
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-485-1
Beilstein/REAXYS Number:
746676
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
98%
mp
142-145 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
General description
L-hydroxyproline has been derivatized with N-acetylsulfanilyl chloride and 5-chlorovaleric acid during the synthesis of the haptens HP1 and HP2.
Application
N-Acetylsulfanilyl chloride is used in the synthesis of N1,N1-dimethylsulfanilamide as the internal standard in the reaction. The reaction is used to determine tramadol and its O-desmethylated metabolite in blood plasma.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)