MSSK10025
HPC Total Count Test Kit
The HPC Red Test Kit contains Red Test Sampler (MHPC10025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025)
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
suitability
aerobic bacteria
molds
yeasts
Související kategorie
General description
Application
Analysis Note
comparable product
Storage Class
Související obsah
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.