MCSK10025
Coli-Count™ Test Kit
The Coli-Count™ Blue Test Kit contains Blue Test Sampler (MC0010025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025)
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
product line
Coli-Count™
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
suitability
coliforms
General description
Application
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
Související obsah
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.