MYSK10025
Yeast and Mold Test Kit
for yeasts, for molds
About This Item
Doporučené produkty
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Quality Level
suitability
molds
yeasts
General description
Application
Analysis Note
Storage Class
Související obsah
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.