Hlavní dokumenty
901919
Supelco
Hand pump ball
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
Synonyma:
red pump ball, pump ball without connector
Vybrat velikost
1 UNIT
2 860,00 Kč
2 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
1 UNIT
2 860,00 Kč
About This Item
UNSPSC Code:
41121516
NACRES:
NB.51
2 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
compatibility
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Související kategorie
General description
If withdrawal system parts are lost or damaged, spare parts are available, e.g. hand pump balls for our withdrawal systems. This pump ball fits to the manual withdrawal system 1.01114.0001.
for withdrawal systems Cat. No. 1.01114.0001