Přeskočit na
1.01123
Withdrawal system for solvents
with manual pressue build-up, for use with 10 L and 30 L stainless steel barrels
Synonyma:
Manual withdrawal system for barrels
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 unit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
29 200,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
29 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
compatibility
for use with 10 L and 30 L stainless steel barrels
storage temp.
no temp limit
General description
Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for EMD Millipore returnable stainless steel barrels of 10L and 30L. It includes two dip tubes, one for 10L and one for 30L. Specially made for maximum user safety and maximum application reliability.
with manual pressure build-up for 10 l and 30 l stainless steel barrels
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.191711.011141.06710
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
compatibility
for use with 10 L and 30 L stainless steel barrels
compatibility
for use with 200L drums and barrels
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Withdrawal system for solvents
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)