Hlavní dokumenty
8.43944
Sigma-Aldrich
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in Dimethyl formamide) for synthesis T3P
About This Item
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
liquid
bp
153 °C/1013 hPa (Dimethylformamide)
transition temp
flash point 58 °C (Dimethylformamide)
density
1.094 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Dimethylformamide (calculated): ≤ 50.0 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - (Dimethylformamide)
flash_point_c
58 °C - (Dimethylformamide)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)