Přeskočit na
387649
N,N-Diisopropylethylamine
99.5%, liquid, purified by redistillation
Synonyma:
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, Hünig’s base
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 100,00 Kč
4 x 100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 400,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)2CH]2NC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-392-0
MDL number:
Assay:
99.5%
Form:
liquid
6 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N,N-Diisopropylethylamine, purified by redistillation, 99.5%
vapor pressure
31 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
99.5%
form
liquid
purified by
redistillation
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
solubility
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-diisopropylethylamine is an aliphatic sterically hindered amine.
Application
N,N-diisopropylethylamine may be used in the following processes:
  • As an organic base in the synthesis of indenopyrones.
  • As an activator for chiral iridium N, P ligand complexes which can be utilized in the hydrogenation of α,β-unsaturated nitriles.
  • As a non-nucleophilic base for substitution reaction.
  • As a starting material in the preparation of bis[1,2]dithiolo[1,4]thiazines and bis[1,2]dithiolopyrroles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9006900344003439
description
purified by redistillation, 99.5%
description
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
description
≥98.0%
description
suitable for peptide synthesis, ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
≥98.0%
assay
-
solubility
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
127 °C (lit.)
bp
127 °C (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Diisopropylethylamine
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
49.1 °F
Bod vzplanutí (°C)
9.5 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is your DIPEA purified by redistillation (item 387649) in a bottle with some type of sure seal?
    1 answer
    1. Yes, this product is purified by distillation and packaged in a Sure/Seal bottle.