Key Documents
8.41505
Sigma-Aldrich
L-Norvaline
for synthesis
Synonyma:
L-Norvaline
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
117.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
229-543-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
crystals
mp
>310 °C
solubility
48.7 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=7 in HCl 20%ig): +23.0 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c