Hlavní dokumenty
5.89578
Sigma-Aldrich
Toluene
99.8%, anhydrous
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.14
Beilstein/REAXYS Number:
635760
MDL number:
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
4.4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)