Key Documents
524736
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 4B2, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonyma:
PDE4B2, cAMP-Specific Phosphodiesterase 4B2
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
recombinant
expressed in baculovirus infected Spodoptera frugiperda cells
Quality Level
form
liquid
specific activity
≥0.25 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Full-length, recombinant, human phosphodiesterase 4B2 (accession no. L20971) fused at the N-terminus to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda using a baculovirus expression system. Plays a significant role in the regulation of inflammatory cell activation. PDE4B2 is a predominant isoform in neutrophils and monocytes. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Warning
Toxicity: Standard Handling (A)
Unit Definition
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmol cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
Physical form
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Other Notes
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Smith, P.G., et al. 2005 Blood105, 308.
Baroja, M.L., et al. 1999. J. Immunol.162, 2016.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)