Key Documents
524742
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 3A, Active, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonyma:
cAMP-specific phosphodiesterase 3A, PDE3A
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
recombinant
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Quality Level
form
liquid
specific activity
≥0.5 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Full-length, recombinant, human phosphodiesterdase 3A (PDE3A) expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. PDE3A is expressed primarily in cardiac and vascular myocytes and platelets. Supplied as a partially purified preparation of catalytically active enzyme useful for inhibitor and activator assays.
Warning
Toxicity: Standard Handling (A)
Unit Definition
One unit is defined as the amount of enzyme that is required to convert 1 pmol cAMP to AMP per min at pH 7.5, 30°C.
Physical form
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C).
Other Notes
Shakur, Y., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 38749.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)