Hlavní dokumenty
1.18381
Supelco
Calibration Standard Set
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Calibration standard,
form
liquid
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant 1500 IR
for use with Turbiquant 1500 T
for use with Turbiquant 3000 IR
for use with Turbiquant 3000 T
storage temp.
15-25°C
General description
1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T 10.0 NTU Turbiquant
The Turbiquant Calibration Standard is suitable to calibrate the Turbiquant 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, and 3000 T. The standard offers the following advantages:
1. The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA).
2. Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards.
3. Clear records of final inspection are included in each set.
4. The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution.
5. The standards are ready-to-use.
6. They are non-toxic.
7. They are unproblematic to store and transport.
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)