320293
Dimethyl sulfate
≥99%
Synonyma:
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
923 °F
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChI key
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
It can also be used as a reagent:
- For the preparation of quaternary ammonium acrylic monomer as a potent antibacterial agent by the quaternization of 2-dimethylamino ethyl methacrylate.
- Along with dimethyl sulfoxide for the synthesis of epoxides from aldehydes and ketones via formation of trimethylsulfonium cation.
- To prepare an oxygenate additive for diesel by the methylation of glycerol.
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?