Key Documents
ERMEF319
Diesel (B7)
Gas Oil (Butoxybenzene)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
manufacturer/tradename
JRC
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F
flash_point_c
57 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)