Key Documents
1.09011
Supelco
Nessler′s reagent A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Synonyma:
Potassium mercury(II) iodide solution
About This Item
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NB.21
Quality Level
form
liquid
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Analysis Note
Application testconforms
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)