Hlavní dokumenty
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
Synonyma:
Tin
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12141745
EC Index Number:
231-141-8
NACRES:
NA.21
grade:
for analytical purposes
form:
solid
grade
for analytical purposes
Quality Level
form
solid
bp
2260 °C/1013 hPa
mp
232 °C
density
7.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Identity (Sn): positive
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)