Vybrat velikost
Dotázat se
Dotázat se
Dotázat se
Tuto položku nemůže nakupovat uživatel, který je přihlášen jako host. Potřebujete-li další informace, obraťte se na nás prostřednictvím +420 225 296 100nebo
.O této položce
Přeskočit na
Název produktu
D-(+)-Glucose, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
Quality Level
1 of 4
Tato položka | 1.05321 | 1.00895 | 1.00894 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, Ph. Eur., JP, USP | agency BP, Ph. Eur., USP | agency ChP, JPE, NF, Ph. Eur. | agency ChP, JPE, NF, Ph. Eur. |
| form solid | form solid | form fine powder, granular | form fine powder |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| description EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP | description EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC | description - | description EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,JPE |
| autoignition temp. 500 °C | autoignition temp. 360 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Application
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Legal Information
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..