Hlavní dokumenty
1.07414
Supelco
Lead(II) hydroxide acetate
anhydrous for the analysis of sugar acc. to Horne EMSURE®
Synonyma:
Lead(II) hydroxide acetate, Horne′s compound
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3COO)2Pb · Pb(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
566.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
257-175-3
NACRES:
NA.21
Quality Level
product line
EMSURE®
form
crystalline
concentration
≥33.0% (PbO)
impurities
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
≤1% In water insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 105 °C
pH
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
198-205 °C
density
3.58 g/cm3 at 22 °C
bulk density
2100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test
cation traces
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (PbO): ≥ 33.0 %
In water insoluble matter: ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃): passes test
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)