Merck
1.07375
Lead(II) acetate trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Lead(II) acetate trihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
379.33
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
206-104-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
443 g/L
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.5-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C
solubility
443 g/L
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.5 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: LX0120; LX0120-1; LX0120-11;
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) acetate trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
6080-56-4
CAS No.
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)