Merck
467863
Lead(II) acetate trihydrate
≥99.99% trace metals basis, solid
Synonyma:
Lead diacetate trihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
379.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
206-104-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730298
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Lead(II) acetate trihydrate, ≥99.99% trace metals basis
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
impurities
≤0.01% insolubles, <100 ppm total metallic impurities
mp
75 °C (dec.) (lit.)
anion traces
NO3- and NO2-: ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
General description
Lead(II) acetate trihydrate is a widely used in the field of textile dyeing, varnishes, waterproofing and insecticides.
Application
Desulfurization reagent; also used as neutralization of HCl.
Lead(II) acetate trihydrate is used:
  • In the preparation of lead lanthanum zirconate stannate titanate (PbLa(ZrSnTi)O3) antiferroelectric (AFE) ceramics for dielectric capacitors
  • As a precursor to synthesize lead chalcogenides such as lead sulfide (PbS), lead selenide (PbSe) and lead telluride (PbTe) nanostructures.
  • In the synthesis of organic-inorganic halide perovskites (OIHPs) as optoelectronic materials for solar cells and light-emitting diodes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) acetate trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)