Přeskočit na
215902
Lead(II) acetate trihydrate
ACS reagent, ≥99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 360,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 640,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 890,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
379.33
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-104-4
Beilstein/REAXYS Number:
3730298
MDL number:
Assay:
≥99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
1 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
mp
75 °C (dec.) (lit.)
anion traces
NO3- and NO2-: ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Application
Lead(II) acetate trihydrate can be used as a reagent to synthesize lead-based coordination polymers by using isomeric phenylenediacetic acids. It can also be used as a precursor to synthesize lead sulfide nanoparticles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4678633165121.07375
description
ACS reagent, ≥99%
description
≥99.99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.5-102.0% (complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.01%, Cu: ≤0.002%, K: ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.01%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
75 °C (dec.) (lit.)
mp
75 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) acetate trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?