Key Documents
1.06721
Supelco
Nickel(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyma:
Nickel(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Lineární vzorec:
Ni(NO3)2 · 6 H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
290.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-068-5
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56.7 °C
solubility
940 g/L
density
2.05 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChI key
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
  • Efficient adsorption of aromatic and aliphatic hydrocarbons by electrospun hydrophobic PTFE-NiO composite nanofiber filter mats: This study highlights the application of Nickel(II) nitrate hexahydrate in the synthesis of Nickel Oxide (NiO) which is incorporated into polytetrafluoroethylene (PTFE) to create hydrophobic composite nanofiber mats. These mats demonstrate superior adsorption capabilities for both aromatic and aliphatic hydrocarbons, offering significant advancements in environmental remediation technologies. The research underscores the potential of Nickel(II) nitrate hexahydrate in developing materials that are crucial for pollution control and environmental health (Mazhar et al., 2023).
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)