Hlavní dokumenty
1.02975
SAFC
Sorbitol
FP, liquid, (sorbitol syrup, noncrystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 420
Farmaceutická výroba
Synonyma:
D-Sorbitol, Sorbit, Sorbitol, Sionon, Sorbo, D-Glucitol
Vybrat velikost
2.5 L
2 570,00 Kč
50 KG
9 910,00 Kč
270 KG
Dotázat se
2 570,00 Kč
Očekávané datum odeslání13. března 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
2.5 L
2 570,00 Kč
50 KG
9 910,00 Kč
270 KG
Dotázat se
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.17
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E420
2 570,00 Kč
Očekávané datum odeslání13. března 2025podrobné informace
Vyžádat hromadnou objednávkuVyžádat vzorek
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
viscous liquid
pH
6 (20 °C in H2O, 50% solution)
mp
98-100 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
General description
Whether suspensions, emulsions or solutions – oral liquid dosage forms offer a number of advantages: They allow for individual dosing, are easy to swallow and are suitable for pediatric or geriatric applications. On the other hand, formulators face considerable challenges concerning solubility, API stability in aqueous systems, or taste that can often make a decisive difference. Our large product portfolio covers all excipients required for oral liquid formulation, as solvents and surfactants, flavors, ph adjustments and buffers, preservatives and viscosity enhancers.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sorbitol is a sugar alcohol which is frequently used as sweetener in oral liquid pharmaceutical formulations, as well as bulking agent, sugar substitute or humectant in cosmetics and food and beverage. Non-crystallizing sorbitol is especially used as humectant and plasticizer for soft-gel capsules.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Co je program Emprove®?
Program Emprove® je systém poskytující ucelenou a podrobnou dokumentaci k našim filtrům a jednorázově použitelným součástem, farmaceutickým surovinám a výchozím materiálům.
Material Qualification Dossier
K bezplatnému stažení po přihlášení
Material Qualification Dossier
K bezplatnému stažení po přihlášení
Quality Management Dossier (Open Access)
K bezplatnému stažení po přihlášení
Operational Excellence Dossier
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Operational Excellence Dossier
Dostupné v rámci předplatného nebo za poplatek
Zjistěte více o výhodách, které může poskytnout předplatné programu Emprove®
Proč jsou tyto dokumenty nedostupné?
Dokumentace Emprove® obsahují informace určené k tomu, aby podporovaly proces registrace a činnosti při posuzování rizik u výrobců farmaceutických produktů, přičemž tyto informace jsou důvěrného rázu. Chcete-li získat přístup, kontaktujte nás.
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Související obsah
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.