LM1601
Avanti
17:1 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1601, methanol solution
Synonyma:
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Doporučené produkty
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (LM1601-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1601
concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI key
XBGIMYLOTRDXPK-AGXIJRPPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)