Hlavní dokumenty
855677C
Avanti
17:1 Lyso PC
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonyma:
17:1 LPC
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H50NO7P
Molekulová hmotnost:
507.64
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 1 mL (855677C-10mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 855677C
concentration
10 mg/mL (855677C-10mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
17:1 Lyso PC has been used as a lipid standard to optimize the mobile phase in the ultra-performance liquid chromatography.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855677C-10mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Development of lipidomic platform and phosphatidylcholine retention time index for lipid profiling of rosuvastatin treated human plasma
Choi JM, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 944, 157-165 (2014)
Tsukasa Yagi et al.
Cancers, 12(1) (2020-01-01)
Ovarian cancer remains a highly lethal disease due to its late clinical presentation and lack of reliable early biomarkers. Protein-based diagnostic markers have presented limitations in identifying ovarian cancer. We tested the potential of phospholipids as markers of ovarian cancer
Jadegoud Yaligar et al.
PloS one, 9(3), e91436-e91436 (2014-03-19)
Dietary saturated fatty acids contribute to the development of fatty liver and have pathogenic link to systemic inflammation. We investigated the effects of dietary fat towards the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease by longitudinal in vivo magnetic resonance spectroscopy