LM1701
Avanti
17:1 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Doporučené produkty
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (LM1701-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
application(s)
lipidomics
metabolomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(22)26-17-19(21)18-27-28(23,24)25;/h7-8,19,21H,2-6,9-18H2,1H3,(H2,23,24,25);1H3/b8-7-;/t19-;/m1./s1
InChI key
LBIQHMMMFNLTFC-FROQVYCJSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)