LM1504
Avanti
17:0-14:1 PI
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1504, methanol solution
Synonyma:
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
Doporučené produkty
form
methanol solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL (LM1504-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1504
concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
application(s)
lipidomics
metabolomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI key
VDNRHLFKICVCHS-ATJCMGOSSA-N
Application
- the detection of phosphatidylinositol class of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis
- phospholipid quantification by MS analysis
- lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
Packaging
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)