Hlavní dokumenty
700241P
Avanti
Apocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
8(14),5β-Cholenoic acid-3α,12α-diol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H38O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
390.56
MDL number:
UNSPSC Code:
41141802
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 5 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1[C@@]2(C(CCC2=C3C(C4(C(CC(CC4)O)CC3)C)C1)C(CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-16,18,20-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14?,15?,16?,18?,20?,21?,23?,24-/m1/s1
InChI key
XWJTYEGVQBFZHI-CVLMAKDASA-N
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700241P-5MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)