Hlavní dokumenty
700237P
Avanti
3-oxocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
5β-cholanoic acid-7α,12α-diol-3-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H38O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
406.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
bile acids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-20,22,26-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
OEKUSRBIIZNLHZ-DJDNIQJZSA-N
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700237P-10mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)